Merck
W251700
Sigma-Aldrich
丙酸香叶酯
natural, ≥95%, FG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS号:
分子量:
210.31
FEMA编号:
2517
EC 号:
欧洲委员会编号:
409c
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.128
NACRES:
NA.21
等级
FG
Halal
Kosher
natural
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
方案
≥95%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
沸点
252 °C/738 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
waxy; floral; rose
SMILES字符串
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
InChI key
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F
闪点(°C)
113 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)