Merck
W364304
Sigma-Aldrich
反式-2-辛烯酸乙酯
≥98%, FG
别名:
trans-2-Octenoic acid ethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH=CHCO2C2H5
CAS号:
分子量:
170.25
FEMA编号:
3643
EC 号:
欧洲委员会编号:
10617
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.285
NACRES:
NA.21
生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
方案
≥98%
折射率
n20/D 1.4410 (lit.)
沸点
222 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
fatty; green; fruity
SMILES字符串
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChI key
AISZSTYLOVXFII-CMDGGOBGSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
208.9 °F - closed cup
闪点(°C)
98.3 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)