Merck
W251500
Sigma-Aldrich
己酸香叶酯
mixture of isomers, natural (US), ≥95%, FG
别名:
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dienyl hexanoate, Geranyl hexanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H28O2
CAS号:
分子量:
252.39
FEMA號碼:
2515
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
317
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.067
NACRES:
NA.21
生物源
palm oil
品質等級
等級
FG
Kosher
natural (US)
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.462
密度
0.892 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
geranium; floral; fruity; waxy; rose
SMILES 字串
CCCCCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C16H28O2/c1-5-6-7-11-16(17)18-13-12-15(4)10-8-9-14(2)3/h9,12H,5-8,10-11,13H2,1-4H3/b15-12+
InChI 密鑰
ARVSCQUZFFSNKF-NTCAYCPXSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
200.0 °F - closed cup
閃點(°C)
93.33 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)