Merck
W247707
Sigma-Aldrich
苯乙酸-2-甲氧基-4-(1-丙烯基)-苯基酯
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CH=CHCH3)
CAS号:
分子量:
282.33
FEMA號碼:
2477
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
237
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.710
生物源
synthetic
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.577 (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple; cinnamon; honey; spicy; sweet
SMILES 字串
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H18O3/c1-3-7-14-10-11-16(17(12-14)20-2)21-18(19)13-15-8-5-4-6-9-15/h3-12H,13H2,1-2H3/b7-3+
InChI 密鑰
YYLCMLYMJHKLEJ-XVNBXDOJSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup