Merck
W236802
Sigma-Aldrich
丁酸癸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CO2(CH2)9CH3
CAS号:
分子量:
228.37
FEMA號碼:
2368
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
273
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.047
生物源
synthetic
等級
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
97%
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
134-135 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fatty; citrus; waxy
SMILES 字串
CCCCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14(15)12-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI 密鑰
PUCQHFICPFUPKW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)