Merck
W218006
Sigma-Aldrich
当归酸异丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
156.22
FEMA號碼:
2180
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
247
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.408
存貨情形
available only in EU
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C\C=C(\C)C(=O)OCC(C)C
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup