Merck
W216305
Sigma-Aldrich
丙酸异龙脑酯
≥92%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H22O2
CAS号:
分子量:
210.31
FEMA號碼:
2163
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
412
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.131
生物源
synthetic
等級
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥92%
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
herbaceous; floral; vanilla
SMILES 字串
CCC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
InChI 密鑰
FAFMZORPAAGQFV-OUJBWJOFSA-N
其他說明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)