生物来源
synthetic
质量水平
等级
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
管理合规性
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
方案
≥97%
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
沸点
238 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
floral; fruity; sweet
SMILES字符串
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI key
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
138.2 °F - closed cup
闪点(°C)
59 °C - closed cup