Merck
W230502
Sigma-Aldrich
柠檬醛二甲基乙缩醛
≥90%
别名:
1,1-二甲氧基-3,7-二甲基-2,6-辛二烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
198.30
FEMA號碼:
2305
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
6.005
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 172.515
蒸汽密度
6.8 (vs air)
蒸汽壓力
9 mmHg ( 102.7 °C)
描述
mixture of cis and trans
化驗
≥90%
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
105-106 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; lemon; lime; citrus
SMILES 字串
COC(OC)\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)7-6-8-11(3)9-12(13-4)14-5/h7,9,12H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChI 密鑰
ZSKAJFSSXURRGL-PKNBQFBNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup