生物源
synthetic
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
蒸汽壓力
1 mmHg ( 125 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
896 °F
折射率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
fruity; balsamic; floral; sweet
SMILES 字串
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI 密鑰
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
298.4 °F - closed cup
閃點(°C)
148 °C - closed cup