certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1002811
蒸汽密度
1.52 (vs air)
蒸汽壓力
14.63 psi ( 20 °C)
API 家族
acetaldehyde
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
365 °F
expl. lim.
60 %
包裝
ampule of 3x1.2 mL
折射率
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI 密鑰
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB9816。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F
閃點(°C)
-40 °C
其他客户在看
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门