Merck
V1805
Sigma-Aldrich
4-乙烯基联苯
别名:
4-苯基苯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H4CH=CH2
CAS号:
分子量:
180.25
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
mp
119-121 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h2-11H,1H2
InChI key
HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)