Merck
U8751
Sigma-Aldrich
尿卟啉 I 乙酯 来源于牛卟啉尿
别名:
21H,23H-Porphine-2,7,12,17-tetrapropanoic acid, 3,8,13,18-tetrakis(2-ethoxy-2-oxoethyl)-, tetraethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: porphyrin
reagent type: catalyst
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCc1c(CC(=O)OCC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CC(=O)OCC)c5CCC(=O)OCC)c(CC(=O)OCC)c4CCC(=O)OCC)c(CC(=O)OCC)c3CCC(=O)OCC
InChI
1S/C48H54N4O16/c1-5-65-45(61)13-9-25-29(17-41(53)54)37-22-34-27(11-15-47(63)67-7-3)31(19-43(57)58)39(51-34)24-36-28(12-16-48(64)68-8-4)32(20-44(59)60)40(52-36)23-35-26(10-14-46(62)66-6-2)30(18-42(55)56)38(50-35)21-33(25)49-37/h21-24,49,52H,5-20H2,1-4H3,(H,53,54)(H,55,56)(H,57,58)(H,59,60)/b33-21-,34-22-,35-23-,36-24-,37-22-,38-21-,39-24-,40-23-
InChI 密鑰
HSSRGIMBJBMGGR-GOJGWFAPSA-N
應用
Reactant for tetramization of ethyl 3-(4-ethocycarbonylmethyl-1H-pyrrol-3-yl)propionate with formaldehyde
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)