Merck
U806
Sigma-Aldrich
桃醛
99%
别名:
十四醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H20O2
CAS号:
分子量:
184.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI 密鑰
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
293.0 °F - closed cup
閃點(°C)
145 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the