Merck
U2877
Sigma-Aldrich
尿卟啉 III 八甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H54N4O16
CAS号:
分子量:
942.96
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
反应适用性
core: porphyrin
reagent type: catalyst
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COC(=O)CCc1c(CC(=O)OC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5CC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4CC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c3CC(=O)OC
InChI
1S/C48H54N4O16/c1-61-41(53)13-9-25-29(17-45(57)65-5)37-22-35-27(11-15-43(55)63-3)30(18-46(58)66-6)38(51-35)23-36-28(12-16-44(56)64-4)32(20-48(60)68-8)40(52-36)24-39-31(19-47(59)67-7)26(10-14-42(54)62-2)34(50-39)21-33(25)49-37/h21-24,49,51H,9-20H2,1-8H3/b33-21-,34-21-,35-22-,36-23-,37-22-,38-23-,39-24-,40-24-
InChI key
UPRSDHFCTQLTGV-OJKAWOKHSA-N
分析说明
实际的 E1%/406 见标签
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)