主要文件
THS01148
ThalesNano CatCart 催化剂药筒系统
L × diam. 30 mm × 4 mm, 5% Pd/Al2O3
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
ThalesNano THS 01148
长度 × 直径
30 mm × 4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)