Merck
76030
Sigma-Aldrich
碳酸钙负载钯
~10% Pd basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Pd
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
自燃溫度
>1120 °F
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
濃度
~10% Pd
SMILES 字串
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于催化:
  • 含水 Heck 偶联和氢芳基化
  • 还原反应
  • 氢化反应
氢化反应催化剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3