主要文件
THS01139
ThalesNano CatCart® holder without connecting tube
L × diam. 70 cm × 4 mm
别名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
ThalesNano THS 01139
长度 × 直径
70 cm × 4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律信息
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)