制造商/商品名称
ThalesNano THS 01134
直径
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
法律信息
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg