主要文件
TEM-HC400-CU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Copper Grids
size 400 mesh, box of 25
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
尺寸
400 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Copper grids, 400 Mesh, 25/box
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)