主要文件
TEM-FF300CU50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 50
别名:
FORMVAR FILM 300 MESH CU 50/BX
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 50
尺寸
300 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 300 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)