Merck
T5400
Sigma-Aldrich
四溴噻吩
ReagentPlus®, 99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4Br4S
CAS号:
分子量:
399.72
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
產品線
ReagentPlus®
化驗
99%
bp
326 °C (lit.)
mp
116-118 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1sc(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C4Br4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI 密鑰
AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)