主要文件
SYNT230012
Synthware graduated distillation receiver tube with hooks
capacity 12 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware T230012, distilling receiver tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
物料
V-bottom bottom
colorless tube
glass tube
接合处
joint: ST/NS14/20
特点
graduations
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware T230012
容量
12 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Centrifuge tube shaped receiver with an upper standard taper joint.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)