Merck
M061030
Sigma-Aldrich
Phosphate-ON Phosphoramidite
configured for ABI
别名:
Phosphate-ON amidite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C49H62N7O11P
分子量:
956.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
相容性
configured for ABI
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OC(=O)NCCCNC(=O)C[C@@H](CC#N)OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=C(C)C(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C49H62N7O11P/c1-33(2)56(34(3)4)68(64-28-11-24-50)67-41(23-25-51)29-44(57)52-26-12-27-53-48(60)66-42-30-45(55-31-35(5)46(58)54-47(55)59)65-43(42)32-63-49(36-13-9-8-10-14-36,37-15-19-39(61-6)20-16-37)38-17-21-40(62-7)22-18-38/h8-10,13-22,31,33-34,41-43,45H,11-12,23,26-30,32H2,1-7H3,(H,52,57)(H,53,60)(H,54,58,59)/t41-,42+,43-,45-,68?/m1/s1
InChI 密鑰
MCGIOYZUTKDSIL-NNUNARBDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
This product is covered under US Patent Number 7,276,598
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3