主要文件
SYNS510217
Synthware T-bore glass stopcock Entire assembly
bore size 2 mm, plug size 12/30
别名:
Synthware S510217, T-shape stopcock
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware S510217
孔尺寸
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With solid glass plug. With constant pressure retention spring and clip.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)