主要文件
SYNF932475
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm
别名:
Synthware F932475
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104900
NACRES:
NB.51
物料
borosilicate glass
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F932475
圆盘直径
24 mm
过滤器直径
24 mm
板外径
75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
O.D. of disc is 24 mm.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)