主要文件
SYNF362019M
Synthware Buchner funnel with inner joint
15 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 20 mm, porosity: medium
别名:
Synthware F362019M, glass filter funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS19/22
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F362019M
容量
15 mL
15 mL
熔块外径
20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)