主要文件
SYNF580825
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 25 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 26 mm × 110 mm
别名:
Synthware F580825, Schlenk tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
物料
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
无菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware F580825
容量
25 mL
管外径 × 长度
26 mm × 110 mm
阀门尺寸
0-8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)