主要文件
SYNC102441
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 120 mm
别名:
Synthware C102441, distilling column, fractional column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Synthware C102441
长度
120 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
法律信息
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)