主要文件
SLW2115/04M
Pyrex® Weighing scoop
6 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 2115/04M
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
SciLabware 2115/04M
总长度
85 mm
容量
6 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Glass scoop
  • With hollow stem to aid introduction of the powder into narrow neck vessels e.g. volumetric flasks
  • The flat base ensures stability on the balance pan
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)