主要文件
SLW1541/22D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
20000 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1541/22D
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.17
接合处
joint side arm29/32
制造商/商品名称
1541/22D
SciLabware
主体直径
288 mm
瓶高度
492 mm
容量
20000 mL
20000 mL
颈内径
59 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)