主要文件
SLW1480/02D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 60 mm × 20 mm
别名:
Pyrex, SciLabware 1480/02D
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
无菌性
non-sterile
特点
lid
包装
pack of 10 ea
制造商/商品名称
SciLabware 1480/02D
底座外径
54 mm
直径× 高度
60 mm × 20 mm
圆盘容量
~50 mL
顶部内径
55 mm
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2