主要文件
SLW1170/08M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 1000 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1170/08M
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
Pyrex flask
flat bottom flask
接合处
joint ST/NS neck45 mm I.D.
包装
pack of 5 ea
制造商/商品名称
SciLabware 1170/08M
高度
230 mm
主体直径
135 mm
容量
1000 mL
颈内径
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)