材料
polypropylene
製造商/商標名
BRAND 159600
相关类别
一般說明
用于产生真空和提取液体和蒸汽*。
具有卓越性能:耗水量极低,最终压力恒定,抽吸能力强。
包括:水路连接(套筒螺母R 3/4 in.,减量转接头R 1/2 in.,以及外径为10-12 mm的管接头(软管嘴)),抽吸线路连接(外径为6-9 mm的可拆卸软管嘴,带螺口盖GL 14)。
* 如有必要,在线路中插入一个溢流容器或冷阱。
具有卓越性能:耗水量极低,最终压力恒定,抽吸能力强。
- 液体回路耐化学能力强,由PP、FKM和PTFE组成。
- 工作温度最高可达80°C。
- 整体式止回阀增加了安全性。
- 操作简单,易于清洁。
- 真空连接可拆卸。
- 随附的多种转接头简化了与大多数水源的连接。
- 选装的减量转接头可供选用。
包括:水路连接(套筒螺母R 3/4 in.,减量转接头R 1/2 in.,以及外径为10-12 mm的管接头(软管嘴)),抽吸线路连接(外径为6-9 mm的可拆卸软管嘴,带螺口盖GL 14)。
* 如有必要,在线路中插入一个溢流容器或冷阱。
特點和優勢
- Good chemical resistance
- Integrated non-return valve increases safety
- Simple operation and easy to clean
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG