Merck
SIK2601-10
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,5-benzenetricarboxylic acid - H3BTC-Br
≥97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5BrO6
CAS号:
分子量:
289.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
方案
≥97%
SMILES字符串
Brc1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H5BrO6/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
FLDATZLQLJIBDG-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Product of SiKEMIA
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)