Merck
PH011629
methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-({[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl}amino)-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C18H33ClN2O5S
CAS号:
分子量:
424.991
MDL號碼: