Merck
PH000685
(3S)-3-AMINO-4-([(1R)-1-METHYL-2-OXO-2-[(2,2,4,4-TETRAMETHYL-3-THIETANYL)AMINO]ETHYL]AMINO)-4-OXOBUTANOIC ACID
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C14H25N3O4S
CAS号:
分子量:
331.44