Merck
80054
Supelco
爱德万甜
analytical standard
别名:
N-[N-[3-(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙基)-α-L-天冬氨酰]-L-苯丙氨酸1-甲酯 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H30N2O7 · H2O
分子量:
476.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
2.5-5.0% water
应用
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
O.COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCCc2ccc(OC)c(O)c2
InChI
1S/C24H30N2O7.H2O/c1-32-21-11-10-17(14-20(21)27)9-6-12-25-18(15-22(28)29)23(30)26-19(24(31)33-2)13-16-7-4-3-5-8-16;/h3-5,7-8,10-11,14,18-19,25,27H,6,9,12-13,15H2,1-2H3,(H,26,30)(H,28,29);1H2/t18-,19-;/m0./s1
InChI key
NQQIEOGMDRFTDZ-HLRBRJAUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Advantame®是一种衍生自阿巴斯甜的高强度、无热量甜味剂。它被广泛用于食品和饮料行业。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律信息
Advantame is a registered trademark of Ajinomoto Co., Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Acute and multiple-dose studies to determine the safety, tolerability, and pharmacokinetic profile of advantame in healthy volunteers.
Warrington S, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S77-S83 (2011)
Advantame sweetener preference in C57BL/6J mice and Sprague-Dawley rats.
Sclafani A and Ackroff K
Chemical Senses, 40(3), 181-186 (2015)