Merck
P64804
Sigma-Aldrich
3-吡啶磺酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NO3S
CAS号:
分子量:
159.16
Beilstein:
120822
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
OS(=O)(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C5H5NO3S/c7-10(8,9)5-2-1-3-6-4-5/h1-4H,(H,7,8,9)
InChI 密鑰
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges