Merck
P33801
Sigma-Aldrich
4-苯基嘧啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2
CAS号:
分子量:
156.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES字符串
c1ccc(cc1)-c2ccncn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-12-10/h1-8H
InChI key
MKLQPIYLZMLAER-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)