MT51350080
1 of 10
SAFC
1.01695
Benzonase全能核酸酶®
Supelco
1.09439
即用型pH标准液
1.09475
缓冲溶液
1.09435
62481
氯化锂 溶液
1.04817
氯化钾 溶液
1.09477
Millipore
KVGLA02TT3
Durapore® 0.22 µm,Opticap® XL囊式
S2GVU05RE
Millipore® Stericup®Quick Release 真空过滤系统
60137
liquid
Mettler-Toledo 51350080
6 x 250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3