主要文件
MT51350036
Mettler-Toledo certified buffer
pH 9.21, volume 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
51191600
NACRES:
NA.25
无菌性
non-sterile
表单
liquid
制造商/商品名称
Mettler-Toledo 51350036
体积
250 mL
pH值(酸碱度)
9.21
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)