Merck
MNO000129
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulfonyl chloride
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6ClF3O3S
分子量:
274.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
InChI
1S/C8H6ClF3O3S/c9-16(13,14)5-6-1-3-7(4-2-6)15-8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
PMHRLICMFSITAR-UHFFFAOYSA-N