Merck
MNO000086
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-cyclopropylbenzene
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9Br
CAS号:
分子量:
197.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
InChI
1S/C9H9Br/c10-9-3-1-2-8(6-9)7-4-5-7/h1-3,6-7H,4-5H2
InChI 密鑰
BCBNVQYWODLZSI-UHFFFAOYSA-N