Merck
M65157
Sigma-Aldrich
(±)-8a-甲基-3,4,8,8a-四氢-1,6(2H,7H)-萘二酮
98%
别名:
(±)-9-甲基-5(10)-辛-1,6-二酮, Wieland-Miescher 酮, 魏兰德-米歇尔酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O2
CAS号:
分子量:
178.23
Beilstein:
3201286
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
mp
47-50 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11-6-5-9(12)7-8(11)3-2-4-10(11)13/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)