Merck
900264
Sigma-Aldrich
(-)-鹰爪豆碱
别名:
(-)-司巴丁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26N2
CAS号:
分子量:
234.38
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
liquid
质量水平
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
沸点
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-ZQDZILKHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)