Merck
M61607
Sigma-Aldrich
2-甲基-1-硝基萘
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C10H6NO2
CAS号:
分子量:
187.19
Beilstein:
1954310
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
沸点
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3
InChI key
IZNWACYOILBFEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)