方案
99%
沸点
185-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc2ccccc2c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3
InChI key
IZNWACYOILBFEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3