Merck
M59602
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-硝基苯胺
98%
别名:
2-硝基对甲苯胺, 4-氨基-3-硝基甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NO2)NH2
CAS号:
分子量:
152.15
Beilstein:
879506
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
mp
115-116 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChI key
DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)