About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC(=O)Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-3-5-9(6-4-8)7-10(11)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI key
LSAGWGNECLEVPE-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3