方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
沸点
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2